Läs mer
14,15-Dehydro Budesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14,15-Dehydro Budesonide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-11,16,18,20-22,26,28H,4-7,12-13H2,1-3H3/t16-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vikt | 428.22 |
| Procent renhet | >95% |