Läs mer
14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-10,15,17,19,26,28H,5-6,11-12H2,1-4H3/t15-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vikt | 432.1948 |