Läs mer
14,15-Epoxyeicosatrienoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14,15-Epoxyeicosatrienoic Acid |
| CAS | 197508-62-6 |
| Molekylformel | C20 H32 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5Z,8Z,11Z)-13-(3-Pentyl-2-oxiranyl)-5,8,11-tridecatrienoic Acid, 14(15)-EET, 14(15)-Epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic Acid, (all-Z)-13-(3-Pentyloxiranyl)-5,8,11-tridecatrienoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O3/c1-2-3-12-15-18-19(23-18)16-13-10-8-6-4-5-7-9-11-14-17-20(21)22/h4,6-7,9-10,13,18-19H,2-3,5,8,11-12,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b6-4-,9-7-,13-10- |
| LEDER | CCCCCC1OC1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (5Z,8Z,11Z)-13-(3-pentyloxiran-2-yl)trideca-5,8,11-trienoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.466 |
| Formel vikt | 320.235 |