Läs mer
14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, PE, R&D Systems™
Produktkod. 18610496 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18610496 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299630PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen 14-3-3 sigma/Stratifin
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning ELISA
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus