Läs mer
R&D Systems™ 14-3-3 zeta/beta Overexpression Lysate
Produktkod. 18098757 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18098757 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18098757 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP211094
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
The 14-3-3 zeta/beta Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1129173. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens 14-3-3 zeta/beta, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.