Läs mer
14-Chlorodehydroabietic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-Chlorodehydroabietic Acid |
| CAS | 65281-76-7 |
| Molekylformel | C20 H27 Cl O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1R,4aS,10aR)-8-Chloro-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-12(2)13-6-8-15-14(17(13)21)7-9-16-19(15,3)10-5-11-20(16,4)18(22)23/h6,8,12,16H,5,7,9-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC-namn | (1R,4aS,10aR)-8-chloro-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.88 |
| Formel vikt | 334.17 |