Läs mer
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide, MedChemExpress
Beskrivning
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is an analogue of Andrographolide. 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide inhibits NF-κB activation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide |
| CAS | 42895-58-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H28O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 14-dehydro Andrographolide AP10 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (330.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (300.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1OCC=C1/C=C/[C@@H]2C(CC[C@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@@]23C)=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.43 |
| Visa mer |