Läs mer
14-Heptacosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-Heptacosanone |
| CAS | 542-50-7 |
| Molekylformel | C27H54O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Ditridecyl Ketone, Myriston, Myristone, NSC 15184, Tridecyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(28)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | heptacosan-14-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.72 |
| Formel vikt | 394.4175 |