Läs mer
14-Methyl-7,8,13b,14-tetrahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005224
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005224 1 g 1g
31000543 25 g 25g
31002197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31005224 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD008058951g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 14-Methyl-7,8,13b,14-tetrahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(13H)-one
CAS 518-18-3
Molekylformel C19H17N3O
MDL-nummer MFCD00016673
Kvantitet 1 g
LEDER O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)N(C)C5=C1C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 303.36
Procent renhet 98%