Läs mer
14-Methylpentadecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-Methylpentadecanoic Acid |
| CAS | 4669-02-7 |
| Molekylformel | C16 H32 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Iso-C16:0, Isohexadecanoic Acid, Isopalmitic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(C)CCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 14-methylpentadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.424 |
| Formel vikt | 256.24 |