missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
14-Nonacosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-Nonacosanone |
| CAS | 34394-11-1 |
| Molekylformel | C29H58O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 14-Nonacosanone |
| InChI formel | InChI=1S/C29H58O/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | nonacosan-14-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.77 |
| Formel vikt | 422.4488 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?