Läs mer
14-O-[(1-Amino-2-methylpropan-2-yl)thioacetyl]mutilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-O-[(1-Amino-2-methylpropan-2-yl)thioacetyl]mutilin |
| CAS | 133787-61-8 |
| Molekylformel | C26H43NO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [3aS-(3aalpha,4beta,5alpha,6alpha,8beta,9alpha,9abeta,10S*)]-[(2-Amino-1,1-dimethylethyl)thio]acetic Acid , 6-Ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester, 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene Acetic Acid Deriv |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO4S/c1-8-24(6)13-19(31-20(29)14-32-23(4,5)15-27)25(7)16(2)9-11-26(17(3)22(24)30)12-10-18(28)21(25)26/h8,16-17,19,21-22,30H,1,9-15,27H2,2-7H3/t16-,17+,19-,21+,22+,24-,25+,26+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CSC(C)(C)CN |
| IUPAC-namn | [(1S,2R,3S,4S,6R,7R,8R,14R)-4-ethenyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxo-6-tricyclo[5.4.3.01,8]tetradecanyl] 2-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)sulfanylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.69 |
| Formel vikt | 465.2913 |