Läs mer
14-O-[(1-Amino-2-methylpropan-2-yl)thioacetyl]mutilin, TRC
Produktkod. 30323578
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30323578 5 mg
1 options
Produktkod. 30323578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6174105MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 14-O-[(1-Amino-2-methylpropan-2-yl)thioacetyl]mutilin
CAS 133787-61-8
Molekylformel C26H43NO4S
Kvantitet 5 mg
Synonym [3aS-(3aalpha,4beta,5alpha,6alpha,8beta,9alpha,9abeta,10S*)]-[(2-Amino-1,1-dimethylethyl)thio]acetic Acid , 6-Ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester, 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacyclooctene Acetic Acid Deriv
InChI formel InChI=1S/C26H43NO4S/c1-8-24(6)13-19(31-20(29)14-32-23(4,5)15-27)25(7)16(2)9-11-26(17(3)22(24)30)12-10-18(28)21(25)26/h8,16-17,19,21-22,30H,1,9-15,27H2,2-7H3/t16-,17+,19-,21+,22+,24-,25+,26+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CSC(C)(C)CN
IUPAC-namn [(1S,2R,3S,4S,6R,7R,8R,14R)-4-ethenyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxo-6-tricyclo[5.4.3.01,8]tetradecanyl] 2-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)sulfanylacetate
Molekylvikt (g/mol) 465.69
Formel vikt 465.2913