Läs mer
14-O-Acetyldaunomycinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 14-O-Acetyldaunomycinone |
| CAS | 29984-41-6 |
| Molekylformel | C23H20O10 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 14-O-Acetyladriamycinone, (8S,10S)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (8S,cis)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20O10/c1-9(24)33-8-14(26)23(31)6-11-15(12(25)7-23)21(29)18-17(20(11)28)19(27)10-4-3-5-13(32-2)16(10)22(18)30/h3-5,12,25,28-29,31H,6-8H2,1-2H3/t12-,23-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-oxo-2-[(2S,4S)-2,4,5,12-tetrahydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetracen-2-yl]ethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.4 |
| Formel vikt | 456.1056 |