Läs mer
Gilson™ 14 Positionsställ
Produktkod. 16676145 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Positioner:
14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
16676145 14 Varje
1 options
Produktkod. 16676145 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 26044021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5830.00 SEK
    5230.13 SEK / Paket med 1
    Save 599.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Dessa olika ställ används med nuvarande och äldre Gilson vätskehanterare, ASPEC™ system och andra instrument. Ställen finns i en mängd olika konfigurationer för att rymma många olika flaskor, rör, mikrorör och mikroplattor med flera brunnar.
  • Ställen finns i en mängd olika konfigurationer för att rymma många olika flaskor, rör, mikrorör och mikroplattor med flera brunnar
  • PLC reningsteknik
Specifikationer
Beskrivning Kod 334 S
Positioner 14
För användning med (utrustning) 40 ml Scint-flaska