Läs mer
Hirschmann™ 140μ L Na-hep Kapillärer
Produktkod. 10233531
Change view
Volym (metrisk):
140μ L
Produktkod. Volym (metrisk)
10233531 140μ L
1 options
Produktkod. 10233531 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9222275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1804.42 SEK / Paket med 1000
    Save 245.58 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ett utmärkt val för blodgasanalys.
  • Natrium hepariniserat
  • Med LOT-nummer på förpackningen
  • Ytterdiameter 2,35 mm, innerdiameter 1,55 mm
  • Märkt med: användbar tills, CE enligt IVD 98/EC
Specifikationer
Produkttyp Na-hep Kapillär
Höjd (metrisk) 75 mm
Volym (metrisk) 140μ L