Läs mer
1400W Dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
1400W dihydrochloride is a potent and selective inhibitor of human inducible NO synthase with Ki values of 7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1400W Dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 214358-33-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H17Cl2N3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (399.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (79.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NCC1=CC=CC(CN)=C1)=N.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |