Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklaverbar slang
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
- Luddfri (Helmke Drum) - Inga luftburna partiklar genereras under dess användning som steriliseringsförpackning
- Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 Krav
- Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 Kontrollerat renrum.
- Designad för ångsterilisering
- Rekommenderas för användning med en Heat Sealer
- Hydrofobisk
- Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (engelska) | Upp till 250 °F |
| Visa mer |