Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklaverbar slang
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200049733 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
500 fot x 10 tum.
500 fot x 12 tum.
500 fot x 15 tum.
500 fot x 16 tum.
500 fot x 2 tum.
500 fot x 24 tum.
500 fot x 28 tum.
500 fot x 3 tum.
500 fot x 30 tum.
500 fot x 4 tum.
500 fot x 40 tum.
500 fot x 5 tum.
500 fot x 6 tum.
500 fot x 8 tum.
Produktkod. 30020013
Brand: Keystone Cleanroom Products 60002STK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1421B Tyvek™ Autoklaverbara slangar ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär efter ångsterilisering.
  • Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
  • Luddfri (Helmke Drum) - Inga luftburna partiklar genereras under dess användning som steriliseringsförpackning
  • Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 Krav
  • Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 Kontrollerat renrum.
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning med en Heat Sealer
  • Hydrofobisk
  • Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning och komponenter
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (engelska) Upp till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 125 °C
Mått (L x B) 500 fot x 2 tum.
Längd (engelska) 500 ft.
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag