Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklavpåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
9,5 x 12 tum.
12 x 2 tum.
12 x 12 tum.
15 x 10 tum.
16 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 14 tum.
20 x 20 tum.
24 x 16 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
26 x 24 tum
27 x 12 tum.
28 x 44 tum.
30 x 10 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
32 x 12 tum.
36 x 24 tum.
36 x 30 tum.
36 x 36 tum.
40 x 12 tum.
40 x 20 tum.
42 x 24 tum.
42 x 42 tum.
46 x 12 tum.
48 x 12 tum.
48 x 24 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
50 x 32 tum.
54 x 50 tum.
60 x 36 tum.
62 x 10 tum.
62 x 24 tum.
Description
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 mm |
| Kvantitet | 250 Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu