Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklavpåse
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30020373 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
9,5 x 12 tum.
12 x 2 tum.
12 x 12 tum.
15 x 10 tum.
16 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 14 tum.
20 x 20 tum.
24 x 16 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
26 x 24 tum
27 x 12 tum.
28 x 44 tum.
30 x 10 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
32 x 12 tum.
36 x 24 tum.
36 x 30 tum.
36 x 36 tum.
40 x 12 tum.
40 x 20 tum.
42 x 24 tum.
42 x 42 tum.
46 x 12 tum.
48 x 12 tum.
48 x 24 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
50 x 32 tum.
54 x 50 tum.
60 x 36 tum.
62 x 10 tum.
62 x 24 tum.
Produktkod. 30020373
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK1227
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1421B Tyvek™ Autoklavpåse designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar.
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 8.8 L
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Dragsko
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning och komponenter
Inkluderar Ångsteriliseringsindikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Temperaturområde (engelska) Upp till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 125 °C
Tjocklek (engelska) 5,3 mil
Mått (L x B) 27 x 12 tum.
Längd (engelska) 27 tum.
Längd (metrisk) 69 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Produkttyp Autoklavpåse