Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklav steriliseringsomslag
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
1,5 x 1,5 tum.
10 x 10 tum.
11 x 9 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
18 x 18 tum
2 x 2 tum.
20 x 20 tum.
22 x 18 tum
24 x 24 tum.
3 x 3 tum.
30 x 15 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
4 x 4 tum.
40 x 40 tum.
45 x 45 tum.
48 x 48 tum.
5 x 5 tum.
54 x 54 tum.
6 x 6 tum.
7,5 x 7,5 tum.
72 x 54 tum.
8 x 8 tum.
80 x 40 tum.
9 x 9 tum.
Beskrivning
Tyvek™ Autoklaverbara omslag andas samtidigt som de ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering.
- Luddfri (Helmke Drum) innebär att inga luftburna partiklar genereras under dess användning som steriliseringsförpackning
- Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 Krav
- Förpackad i en ISO 6 Kontrollerat renrum
- Designad för ångsterilisering
- Hydrofobisk
- Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 500 Pk. |
| Visa mer |