Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklav steriliseringsomslag
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200049742 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
1,5 x 1,5 tum.
10 x 10 tum.
11 x 9 tum.
12 x 12 tum.
15 x 15 tum.
18 x 18 tum
2 x 2 tum.
20 x 20 tum.
22 x 18 tum
24 x 24 tum.
3 x 3 tum.
30 x 15 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
4 x 4 tum.
40 x 40 tum.
45 x 45 tum.
48 x 48 tum.
5 x 5 tum.
54 x 54 tum.
6 x 6 tum.
7,5 x 7,5 tum.
72 x 54 tum.
8 x 8 tum.
80 x 40 tum.
9 x 9 tum.
Produktkod. 30020274
Brand: Keystone Cleanroom Products 70TK01.5X01.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbart omslag ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering.
Tyvek™ Autoklaverbara omslag andas samtidigt som de ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering.
  • Luddfri (Helmke Drum) innebär att inga luftburna partiklar genereras under dess användning som steriliseringsförpackning
  • Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 Krav
  • Förpackad i en ISO 6 Kontrollerat renrum
  • Designad för ångsterilisering
  • Hydrofobisk
  • Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning och komponenter
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 500 Pk.
Temperaturområde (engelska) Upp till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) Upp till 125 °C
Mått (L x B) 1,5 x 1,5 tum.
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag