Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Dragsko för stängning, 6 till 10 tum. Bred
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
9,5 x 12 tum.
9 x 7 tum.
6 x 6 tum.
7 x 7 tum.
8 x 6 tum.
8 x 8 tum.
9 x 6 tum.
10 x 6 tum.
10 x 7 tum.
11 x 8 tum.
12 x 8 tum.
13 x 7 tum
15 x 6 tum.
15 x 8 tum.
16 x 6 tum.
22 x 8 tum.
36 x 6 tum.
7 x 10 tum.
8 x 17 tum.
12 x 10 tum
18 x 10 tum.
20 x 10 tum.
24 x 10 tum.
26 x 10 tum.
30 x 10 tum.
43 x 10 tum.
64 x 10 tum.
72 x 10 tum.
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 40 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.18 L |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Dragsko |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning och komponenter |
| Material | HDPE |
| Visa mer |