Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoklav steriliseringsomslag
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
1,5 x 1,5 tum.
10 x 10 tum.
12 x 12 tum.
15 x 30 tum.
18 x 18 tum
18 x 22 tum.
2 x 2 tum.
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
3 x 3 tum.
3 x 6 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
4 x 4 tum.
40 x 80 tum.
45 x 45 tum.
48 x 48 tum.
5 x 5 tum.
54 x 54 tum.
54 x 72 tum.
6 x 12 tum.
6 x 24 tum.
6 x 6 tum.
6 x 8 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
8 x 8 tum.
84 x 94 tum.
9 x 11 tum.
9 x 9 tum.
nr per ärende:
50
125
500
1000
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
- Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Packaged in an ISO 6 Controlled Cleanroom
- Designed for Steam Sterilization
- Hydrophobic
- Resists tearing and punctures
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk produktionsutrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 5.3 mm |
| Visa mer |