Läs mer
- Home
- Products
- Sterilisatorer och autoklaver
- Autoklavpåsar
- Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoklav steriliseringsomslag
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoklav steriliseringsomslag
Produktkod. 17748517
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,5 x 1,5 tum.
10 x 10 tum.
12 x 12 tum.
15 x 30 tum.
18 x 18 tum
18 x 22 tum.
2 x 2 tum.
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
3 x 3 tum.
3 x 6 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
4 x 4 tum.
40 x 80 tum.
45 x 45 tum.
48 x 48 tum.
5 x 5 tum.
54 x 54 tum.
54 x 72 tum.
6 x 12 tum.
6 x 24 tum.
6 x 6 tum.
6 x 8 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
8 x 8 tum.
84 x 94 tum.
9 x 11 tum.
9 x 9 tum.
nr per ärende:
50
125
500
1000
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 50
Paket med 500
30 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | nr per ärende | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17748517 | 1,5 x 1,5 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17758517 | 2 x 2 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17768517 | 3 x 3 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17788517 | 3 x 6 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17798517 | 4 x 4 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17708527 | 5 x 5 tum. | 2000 | Paket med 2000 |
| 17718527 | 6 x 6 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17728527 | 6 x 8 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17738527 | 6 x 9 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17748527 | 6 x 12 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17758527 | 6 x 24 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17768527 | 7,5 x 7,5 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17788527 | 9 x 9 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17798527 | 9 x 11 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17708537 | 10 x 10 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17718537 | 12 x 12 tum. | 1000 | Paket med 1000 |
| 17738537 | 15 x 30 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17758537 | 18 x 22 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17768537 | 20 x 20 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17778537 | 24 x 24 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17788537 | 30 x 30 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17798537 | 36 x 36 tum. | 500 | Paket med 500 |
| 17718547 | 40 x 80 tum. | 50 | Paket med 50 |
| 17728547 | 45 x 45 tum. | 125 | Paket med 125 |
| 17738547 | 48 x 48 tum. | 125 | Paket med 125 |
| 17748547 | 54 x 54 tum. | 125 | Paket med 125 |
| 17758547 | 54 x 72 tum. | 125 | Paket med 125 |
| 17778527 | 8 x 8 tum. | 500 | - |
| 17748537 | 18 x 18 tum | 500 | - |
| 17778547 | 84 x 94 tum. | 125 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17748517
Leverantör
Keystone Cleanroom Products
Leverantörsnummer
T2ASHEET01.5X01.5
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
- Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Packaged in an ISO 6 Controlled Cleanroom
- Designed for Steam Sterilization
- Hydrophobic
- Resists tearing and punctures
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk produktionsutrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| nr per ärende | 500 |
| Steriliseringsmetod | Steam, EtO, Gamma, VHP |
| Temperaturområde (engelska) | <250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | <125 °C |
| Mått (L x B) | 1,5 x 1,5 tum. |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Bredd (engelska) | 1,5 tum |
| Produkttyp | Steriliseringsomslag |
| Längd (metrisk) | 3.8 cm |
| Bredd (metrisk) | 3.8 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 5.3 mm |
| Visa mer Visa mindre |