Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoklav steriliseringsomslag
BIOPHARMA
Produktkod. 17798537 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,5 x 1,5 tum.
10 x 10 tum.
12 x 12 tum.
15 x 30 tum.
18 x 18 tum
18 x 22 tum.
2 x 2 tum.
20 x 20 tum.
24 x 24 tum.
3 x 3 tum.
3 x 6 tum.
30 x 30 tum.
36 x 36 tum.
4 x 4 tum.
40 x 80 tum.
45 x 45 tum.
48 x 48 tum.
5 x 5 tum.
54 x 54 tum.
54 x 72 tum.
6 x 12 tum.
6 x 24 tum.
6 x 6 tum.
6 x 8 tum.
6 x 9 tum.
7,5 x 7,5 tum.
8 x 8 tum.
84 x 94 tum.
9 x 11 tum.
9 x 9 tum.
nr per ärende:
50
125
500
1000
2000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 50
Paket med 500
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) nr per ärende unitSize
17798537 36 x 36 tum. 500 Paket med 500
17748517 1,5 x 1,5 tum. 500 Paket med 500
17758517 2 x 2 tum. 500 Paket med 500
17768517 3 x 3 tum. 500 Paket med 500
17788517 3 x 6 tum. 500 Paket med 500
17798517 4 x 4 tum. 500 Paket med 500
17708527 5 x 5 tum. 2000 Paket med 2000
17718527 6 x 6 tum. 1000 Paket med 1000
17728527 6 x 8 tum. 1000 Paket med 1000
17738527 6 x 9 tum. 1000 Paket med 1000
17748527 6 x 12 tum. 1000 Paket med 1000
17758527 6 x 24 tum. 500 Paket med 500
17768527 7,5 x 7,5 tum. 1000 Paket med 1000
17788527 9 x 9 tum. 1000 Paket med 1000
17798527 9 x 11 tum. 500 Paket med 500
17708537 10 x 10 tum. 500 Paket med 500
17718537 12 x 12 tum. 1000 Paket med 1000
17738537 15 x 30 tum. 500 Paket med 500
17758537 18 x 22 tum. 500 Paket med 500
17768537 20 x 20 tum. 500 Paket med 500
17778537 24 x 24 tum. 500 Paket med 500
17788537 30 x 30 tum. 500 Paket med 500
17718547 40 x 80 tum. 50 Paket med 50
17728547 45 x 45 tum. 125 Paket med 125
17738547 48 x 48 tum. 125 Paket med 125
17748547 54 x 54 tum. 125 Paket med 125
17758547 54 x 72 tum. 125 Paket med 125
17778527 8 x 8 tum. 500 -
17748537 18 x 18 tum 500 -
17778547 84 x 94 tum. 125 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 17798537 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer T2ASHEET3636
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbart omslag ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering.
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
  • Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
  • Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
  • Packaged in an ISO 6 Controlled Cleanroom
  • Designed for Steam Sterilization
  • Hydrophobic
  • Resists tearing and punctures
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk produktionsutrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
nr per ärende 500
Steriliseringsmetod Steam, EtO, Gamma, VHP
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 36 x 36 tum.
Längd (engelska) 36 tum.
Bredd (engelska) 36 tum.
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bredd (metrisk) 91.4 cm
Tjocklek (metrisk) 5.3 mm