Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoklaverbart skållock, med ångindikator
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Förhindra mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar, medan fyllningslinjens uppsättningsaktiviteter utförs
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Minskar arbetskostnaderna
- Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
- Ångsteriliseringsindikator - Autoklaverbar vid 121 °C till 125 °C
- Riv- och punkteringsbeständig
- Hydrofobisk
- Luddfri
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Inkluderar | Ångsteriliseringsindikator |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |