Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbara skålskydd
BIOPHARMA
Produktkod. 17871061 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Storlek:
40 tum.
50 tum
Diameter (engelska):
29 till 34 tum
31 till 41 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Diameter (engelska) Förpackningsstorlek
17871061 40 tum. 29 till 34 tum Paket med 50
17778227 50 tum 31 till 41 tum Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17871061 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BWLT2A40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18680.00 SEK
    14484.46 SEK / Paket med 50
    Save 4195.54 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbara skålskydd förhindrar mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar
  • Förhindra mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar, medan fyllningslinjens uppsättningsaktiviteter utförs
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Minskar arbetskostnaderna
  • Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
  • Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
  • Ångsteriliseringsindikator - Autoklaverbar vid 121 °C till 125 °C
  • Riv- och punkteringsbeständig
  • Hydrofobisk
  • Luddfri
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Stoppskålar
Inkluderar Steam-indikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Storlek 40 tum.
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Tjocklek (engelska) 5,30 mil
Diameter (engelska) 29 till 34 tum
Produkttyp Täcka
Tjocklek (metrisk) 0.130 mm