Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbara utrustningsöverdrag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17821071 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
11 x 11 tum
18 x 12 tum.
20 x 8 tum.
24 x 12 tum.
28 x 12 tum.
30 x 18 tum.
38 x 18 tum.
50 x 44 tum.
58 x 58 tum.
62 x 50 tum.
Beställnings
nr per ärende:
50
100
Produktkod. 17821071
Brand: Keystone Cleanroom Products COVTVK200804E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbara utrustningsskydd förhindrar mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar
  • Förhindra mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar, medan fyllningslinjens uppsättningsaktiviteter utförs
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Minskar arbetskostnaderna
  • Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
  • Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
  • Ångsteriliseringsindikator - Autoklaverbar vid 121 °C till 125 °C
  • Riv- och punkteringsbeständig
  • Hydrofobisk
  • Luddfri
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Täcker farmaceutisk utrustning
Inkluderar Steam-indikator
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.130 mm
Latexfri Ja
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Tjocklek (engelska) 5.30 mil
Mått (L x B) 20 x 8 tum.
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 50.8 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Höjd (engelska) 4 tum
Produkttyp Täcka