Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbara utrustningsöverdrag
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterDescription
- Förhindra mikrobiell och partikelkontamination till kritiska delar, medan fyllningslinjens uppsättningsaktiviteter utförs
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Minskar arbetskostnaderna
- Förenklar överensstämmelsen med SOP:er för omslag
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Ångsteriliseringsindikator - Autoklaverbar vid 121 °C till 125 °C
- Riv- och punkteringsbeständig
- Hydrofobisk
- Luddfri
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Täcker farmaceutisk utrustning |
| Inkluderar | Steam-indikator |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Show More |