Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklaverbar slang
BIOPHARMA
Produktkod. 17798567 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
500 fot x 10 tum.
500 fot x 12 tum.
500 fot x 15 tum.
500 fot x 16 tum.
500 fot x 2 tum.
500 fot x 24 tum.
500 fot x 28 tum.
500 fot x 3 tum.
500 fot x 30 tum.
500 fot x 4 tum.
500 fot x 40 tum.
500 fot x 5 tum.
500 fot x 6 tum.
500 fot x 8 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17798567 500 fot x 15 tum. Paket med 500
17718567 500 fot x 2 tum. Paket med 500
17728567 500 fot x 3 tum. Paket med 500
17738567 500 fot x 4 tum. Paket med 500
17748567 500 fot x 5 tum. Paket med 500
17758567 500 fot x 6 tum. Paket med 500
17768567 500 fot x 8 tum. Paket med 500
17778567 500 fot x 10 tum. Paket med 500
17788567 500 fot x 12 tum. Paket med 500
17708577 500 fot x 16 tum. Paket med 500
17718577 500 fot x 24 tum. Paket med 500
17728577 500 fot x 28 tum. Paket med 500
17738577 500 fot x 30 tum. Paket med 500
17748577 500 fot x 40 tum. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17798567 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer TUBT2A15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1422A Tyvek™ Autoklaverbara slangar ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär efter ångsterilisering
  • Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
  • Luddfri (Helmke Drum) - Inga luftburna partiklar genereras under dess användning som steriliseringsförpackning
  • Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 Krav
  • Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 Kontrollerat renrum.
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning med en Heat Sealer
  • Hydrofobisk
  • Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Beskrivning 1422A Tyvek™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Värmeförseglare
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 500 fot x 15 tum.
Längd (engelska) 500 ft.
Bredd (engelska) 15 tum
Produkttyp Steriliseringsrulle
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (metrisk) 38.1 cm