Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
Produktkod. 17758147 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 9,5 tum.
2 x 12 tum.
10 x 62 tum.
12 x 12 tum.
12 x 32 tum.
12 x 40 tum.
12 x 46 tum.
15 x 10 tum.
16 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 14 tum.
20 x 20 tum.
24 x 16 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
24 x 62 tum.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
30 x 36 tum.
36 x 24 tum.
36 x 36 tum.
36 x 60 tum.
40 x 20 tum.
42 x 24 tum.
42 x 42 tum.
48 x 12 tum.
48 x 28 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
50 x 54 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17758147 36 x 60 tum. -
17737937 12 x 9,5 tum. Paket med 250
17777937 15 x 10 tum. Paket med 250
17777947 30 x 10 tum. -
17777957 12 x 12 tum. Paket med 250
17727967 16 x 12 tum. -
17767967 18 x 12 tum. Paket med 250
17727997 48 x 12 tum. -
17777997 18 x 14 tum. Paket med 250
17758027 24 x 16 tum. Paket med 250
17778047 30 x 18 tum. Paket med 250
17738067 20 x 20 tum. Paket med 250
17768067 24 x 20 tum. Paket med 250
17798067 30 x 20 tum. -
17768077 40 x 20 tum. Paket med 250
17768087 24 x 24 tum. Paket med 250
17718097 36 x 24 tum. Paket med 250
17768097 42 x 24 tum. -
17778097 48 x 28 tum. -
17758137 36 x 36 tum. Paket med 250
17728147 48 x 36 tum. Paket med 125
17788167 48 x 48 tum. Paket med 125
17707987 12 x 32 tum. -
17767987 12 x 40 tum. -
17747877 2 x 12 tum. -
17718127 30 x 36 tum. Paket med 250
17718107 24 x 62 tum. -
17707997 12 x 46 tum. -
17737957 10 x 62 tum. -
17718167 42 x 42 tum. -
17758177 50 x 54 tum. -
17757977 69 x 30,5 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 17758147 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BGT2A3660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30645.00 SEK
    23763.49 SEK / Paket med 125
    Save 6881.51 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 02-03-2027
Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa påsar kan värmeförslutas.
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 36 x 60 tum.
Längd (engelska) 60 tum.
Bredd (engelska) 36 tum.
Produkttyp Autoklavpåse
Längd (metrisk) 152.4 cm
Bredd (metrisk) 91.4 cm