Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
BIOPHARMA
Produktkod. 17788167 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 9,5 tum.
2 x 12 tum.
10 x 62 tum.
12 x 12 tum.
12 x 32 tum.
12 x 40 tum.
12 x 46 tum.
15 x 10 tum.
16 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 14 tum.
20 x 20 tum.
24 x 16 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
24 x 62 tum.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
30 x 36 tum.
36 x 24 tum.
36 x 36 tum.
36 x 60 tum.
40 x 20 tum.
42 x 24 tum.
42 x 42 tum.
48 x 12 tum.
48 x 28 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
50 x 54 tum.
Kapacitet (engelska):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (engelska) unitSize
17788167 48 x 48 tum. 2256 oz. Paket med 125
17737937 12 x 9,5 tum. 102 oz. Paket med 250
17777937 15 x 10 tum. 135 oz. Paket med 250
17777947 30 x 10 tum. 270 oz. -
17777957 12 x 12 tum. 132 oz. Paket med 250
17727967 16 x 12 tum. 176 oz. -
17767967 18 x 12 tum. 198 oz. Paket med 250
17727997 48 x 12 tum. 528 oz. -
17777997 18 x 14 tum. 234 oz. Paket med 250
17758027 24 x 16 tum. 360 oz. Paket med 250
17778047 30 x 18 tum. 510 oz. Paket med 250
17738067 20 x 20 tum. 380 oz. Paket med 250
17768067 24 x 20 tum. 456 oz. Paket med 250
17798067 30 x 20 tum. 570 oz. -
17768077 40 x 20 tum. 760 oz. Paket med 250
17768087 24 x 24 tum. 552 oz. Paket med 250
17718097 36 x 24 tum. 828 oz. Paket med 250
17768097 42 x 24 tum. 966 oz. -
17778097 48 x 28 tum. 1104 oz. -
17758137 36 x 36 tum. 1260 oz. Paket med 250
17728147 48 x 36 tum. 1680 oz. Paket med 125
17707987 12 x 32 tum. - -
17767987 12 x 40 tum. - -
17758147 36 x 60 tum. - -
17747877 2 x 12 tum. - -
17718127 30 x 36 tum. - Paket med 250
17718107 24 x 62 tum. - -
17707997 12 x 46 tum. - -
17737957 10 x 62 tum. - -
17718167 42 x 42 tum. - -
17758177 50 x 54 tum. - -
17757977 69 x 30,5 cm - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 17788167 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BGT2A4848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa påsar kan värmeförslutas.
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 48 x 48 tum.
Längd (engelska) 48 tum
Bredd (engelska) 48 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 2256 oz.
Kapacitet (metrisk) 66.7 L
Längd (metrisk) 121.9 cm
Bredd (metrisk) 121.9 cm