Läs mer
- Home
- Products
- Sterilisatorer och autoklaver
- Autoklavpåsar
- Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
Produktkod. 17798067
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 9,5 tum.
2 x 12 tum.
10 x 62 tum.
12 x 12 tum.
12 x 32 tum.
12 x 40 tum.
12 x 46 tum.
15 x 10 tum.
16 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 14 tum.
20 x 20 tum.
24 x 16 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
24 x 62 tum.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
30 x 36 tum.
36 x 24 tum.
36 x 36 tum.
36 x 60 tum.
40 x 20 tum.
42 x 24 tum.
42 x 42 tum.
48 x 12 tum.
48 x 28 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
50 x 54 tum.
Kapacitet (engelska):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
32 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Kapacitet (engelska) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17798067 | 30 x 20 tum. | 570 oz. | - |
| 17737937 | 12 x 9,5 tum. | 102 oz. | Paket med 250 |
| 17777937 | 15 x 10 tum. | 135 oz. | Paket med 250 |
| 17777947 | 30 x 10 tum. | 270 oz. | - |
| 17777957 | 12 x 12 tum. | 132 oz. | Paket med 250 |
| 17727967 | 16 x 12 tum. | 176 oz. | - |
| 17767967 | 18 x 12 tum. | 198 oz. | Paket med 250 |
| 17727997 | 48 x 12 tum. | 528 oz. | - |
| 17777997 | 18 x 14 tum. | 234 oz. | Paket med 250 |
| 17758027 | 24 x 16 tum. | 360 oz. | Paket med 250 |
| 17778047 | 30 x 18 tum. | 510 oz. | Paket med 250 |
| 17738067 | 20 x 20 tum. | 380 oz. | Paket med 250 |
| 17768067 | 24 x 20 tum. | 456 oz. | Paket med 250 |
| 17768077 | 40 x 20 tum. | 760 oz. | Paket med 250 |
| 17768087 | 24 x 24 tum. | 552 oz. | Paket med 250 |
| 17718097 | 36 x 24 tum. | 828 oz. | Paket med 250 |
| 17768097 | 42 x 24 tum. | 966 oz. | - |
| 17778097 | 48 x 28 tum. | 1104 oz. | - |
| 17758137 | 36 x 36 tum. | 1260 oz. | Paket med 250 |
| 17728147 | 48 x 36 tum. | 1680 oz. | Paket med 125 |
| 17788167 | 48 x 48 tum. | 2256 oz. | Paket med 125 |
| 17707987 | 12 x 32 tum. | - | - |
| 17767987 | 12 x 40 tum. | - | - |
| 17758147 | 36 x 60 tum. | - | - |
| 17747877 | 2 x 12 tum. | - | - |
| 17718127 | 30 x 36 tum. | - | Paket med 250 |
| 17718107 | 24 x 62 tum. | - | - |
| 17707997 | 12 x 46 tum. | - | - |
| 17737957 | 10 x 62 tum. | - | - |
| 17718167 | 42 x 42 tum. | - | - |
| 17758177 | 50 x 54 tum. | - | - |
| 17757977 | 69 x 30,5 cm | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17798067
Leverantör
Keystone Cleanroom Products
Leverantörsnummer
BGT2A2030
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Steriliseringsmetod | Ånga |
| Temperaturområde (engelska) | <250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | <125 °C |
| Mått (L x B) | 30 x 20 tum. |
| Längd (engelska) | 30 tum |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Produkttyp | Autoklavpåse |
| Kapacitet (engelska) | 570 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 16.9 L |
| Längd (metrisk) | 76.2 cm |
| Bredd (metrisk) | 50.8 cm |
| Visa mer Visa mindre |