Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
12 x 9,5 tum.
2 x 12 tum.
10 x 62 tum.
12 x 12 tum.
12 x 32 tum.
12 x 40 tum.
12 x 46 tum.
15 x 10 tum.
16 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 14 tum.
20 x 20 tum.
24 x 16 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
24 x 62 tum.
69 x 30,5 cm
30 x 10 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
30 x 36 tum.
36 x 24 tum.
36 x 36 tum.
36 x 60 tum.
40 x 20 tum.
42 x 24 tum.
42 x 42 tum.
48 x 12 tum.
48 x 28 tum.
48 x 36 tum.
48 x 48 tum.
50 x 54 tum.
Kapacitet (engelska):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Beskrivning
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 102 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Visa mer |