Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
26 x 24 tum
50 x 32 tum.
Kapacitet (metrisk):
16,3 l
44 l
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar sliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1488 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 44 l |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |