Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoklavpåsar
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10 x 7 tum.
3 x 14 tum.
5 x 12 tum.
5 x 15 tum.
10 x 26 tum.
15 x 26 tum.
16 x 22 tum.
24 x 32 tum.
Beskrivning
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Designad för ångsterilisering av stor eller konstigt formad farmaceutisk utrustning
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Stängs via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko
- Eliminerar behovet av att skära material eller ta bort partikelalstrande autoklavtejp
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1422A Tyvek™ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Strängförslutning |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |