Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Muffskydd med dragsko
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182427 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Diameter (engelska):
1,75 tum till 2,5 tum.
4 tum till 5,5 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17718437
Brand: Keystone Cleanroom Products MFT2A05D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1422A Tyvek™ Muffskydd med dragsko förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av vilken storlek som helst
  • Täcker bekvämt flaskor, bägare, behållare, mediaflaskor, ventiler, rör och slangar
  • Förhindrar att damm och andra partiklar kommer in i öppningar av alla storlekar
  • Autoklaverbar - kan användas under sterilisering för att minska tidskrävande inpackning
  • Andas samtidigt som den ger en överlägsen barriär efter sterilisering
  • Tyvek™ har de högsta mikrobiella barriäregenskaperna bland alla ångsteriliseringsomslagskompatibla material
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Eliminerar rester av autoklavtejp
  • Tillverkad från 1422A Tyvek Material
  • Latexfritt gummi
  • Hydrofoisk
  • Luddfri
Specifikationer
Beskrivning 1422A Tyvek™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Strängförslutning
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 1000/Pk.
Storlek 5 tum
Diameter (engelska) 1,75 tum till 2,5 tum.
Produkttyp Täcka