Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Elastisk utrustningsskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
20 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
42 tum.
44 tum.
48 tum
50 tum
54 tum.
56 tum.
60 tum.
64 tum.
74 tum.
Bredd (engelska):
16 tum
20 tum
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
30 tum
32 tum
34 tum
36 tum.
40 tum.
44 tum.
50 tum
54 tum.
78 tum
Höjd (engelska):
5 tum
8 tum
30,08 cm
14 tum
16 tum
30 tum
40 tum.
42 tum.
44 tum.
50 tum
54 tum.
60 tum.
72 tum.
78 tum
86 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Show More |