Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Utrustningsskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |