Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Utrustningsskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B x H):
127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 tum)
132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 tum)
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Strängförslutning |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Tjocklek (engelska) | 5.30 mil |
| Visa mer |