Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Blixtlåsutrustningsskydd
Produktkod. 18604979 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
26 tum
30 tum
32 tum
50 tum
54 tum.
Bredd (engelska):
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
54 tum.
Höjd (engelska):
44 tum.
50 tum
56 tum.
72 tum.
80 tum.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska) Höjd (engelska)
18604979 26 tum 26 tum 50 tum
17758277 30 tum 24 tum 56 tum.
18614979 32 tum 22 tum 44 tum.
17708307 50 tum 28 tum 72 tum.
17758307 54 tum. 54 tum. 80 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18604979 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer COVTVK262650Z2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45110.00 SEK
    38021.33 SEK / Paket med 50
    Save 7088.67 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover är ett idealiskt val inom farmaceutisk verksamhet för att hjälpa till att hålla ren utrustning skyddad från både miljö- och produktkorskontaminering.
  • Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
  • Andas
  • Formpassande, snabb och konsekvent
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
  • Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 50 Pk.
Längd (engelska) 26 tum
Bredd (engelska) 26 tum
Höjd (engelska) 50 tum
Höjd (metrisk) 127 cm
Produkttyp Täcka
Längd (metrisk) 66 cm
Bredd (metrisk) 66 cm