Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Blixtlåsutrustningsskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
26 tum
30 tum
32 tum
50 tum
54 tum.
Bredd (engelska):
22 tum
24 tum
26 tum
28 tum
54 tum.
Höjd (engelska):
44 tum.
50 tum
56 tum.
72 tum.
80 tum.
Beskrivning
- Håller rengjord utrustning ren och skyddad från kontaminering
- Andas
- Formpassande, snabb och konsekvent
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Bekvämt förpackad: 1 värmeförseglad märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Längd (engelska) | 32 tum |
| Visa mer |