missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino(2,1-a)pyrido(2,3-c)(2)benzazepine Maleate |
| CAS | 135928-31-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino(2,1-a)pyrido(2,3-c)(2)benzazepine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H17 N3 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mirtazapine Imp. D (EP), Mirtazapine USP Related Compound A, Mirtazapine USP RC A, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine Maleate, Mirtazapine Imp. D (EP) as Maleate, Mirtazapine Related Compound A as Maleate, Mirtazapine Impurity D as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3.C4H4O4/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-7,15,17H,8-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)O.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| IUPAC-namn | (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine Maleate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?