Läs mer
(14bRS)-2-metyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one (10-oxomirtazapin), Mikromol™
Produktkod. 30051609
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051609 100 mg
30050913 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051609 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1005.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(14bRS)-2-metyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Oxo Mirtazapine
CAS 191546-97-1
Analyt- eller komponentnamn 10-Oxo Mirtazapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
LEDER CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
IUPAC-namn (14bRS)-2-Metyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one
Molekylvikt (g/mol) 279.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 279,1372 g/mol