Läs mer
15,17-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl) 15Alpha-Hydroxy Testosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 15,17-Bis-O-(tert-butyldimethylsilyl) 15alpha-Hydroxy Testosterone |
| CAS | 65429-26-7 |
| Molekylformel | C31H56O3Si2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (15alpha,17beta)-15,17-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]androst-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C31H56O3Si2/c1-28(2,3)35(9,10)33-25-20-26(34-36(11,12)29(4,5)6)31(8)18-16-24-23(27(25)31)14-13-21-19-22(32)15-17-30(21,24)7/h19,23-27H,13-18,20H2,1-12H3/t23-,24+,25+,26+,27-,30+,31-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]2(C)CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@H]12 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,15S,17S)-15,17-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.95 |
| Formel vikt | 532.3768 |