Läs mer
15-Acetoxyscirpenol 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 15-Acetoxyscirpenol |
| CAS | 2623-22-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 15-Acetoxyscirpenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H24 O6 |
| Koncentration | 50 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Scirp-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (7CI), Trichothec-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (8CI), 15-Acetoxyscirpen-3,4-diol, 15-Acetoxyscirpenol, 15-Acetylscirpenetriol, 15-Mono-O-acetylscirpenol, 15-Monoacetoxyscirpenol, 15-O-Acetylscirpenetriol, 4-Deacetylanguidin, Acetoxyscirpenediol, Monoacetoxyscirpenol, NSC 267030 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O6/c1-9-4-5-16(7-21-10(2)18)11(6-9)23-14-12(19)13(20)15(16,3)17(14)8-22-17/h6,11-14,19-20H,4-5,7-8H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Single Solution |
| Visa mer |