missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

15-acetyl deoxynivalenol (~90 %), TRC

Produktkod. 30326101
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326101 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30326101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1735151MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 15-Acetyl-deoxynivalenol
CAS 88337-96-6
Molekylformel C17 H22 O7
Kvantitet 1 mg
Synonym (3α,7α)-15-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-3,7-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 15-Acetyldeoxynivalenol, 15-Acetylvomitoxin, 15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol, Deoxynivalenol 15-acetate
InChI formel InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4)C
IUPAC-namn [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3,10-dihydroxy-1,5-dimetyl-4-oxospiro[8-oxatricyklo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-12,2'-oxiran]-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 338.35
Formel vikt 338.1366
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.