missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

15-acetyl deoxynivalenol (~90 %), TRC

Produktkod. 30311222
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30311222 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1735150.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 15-Acetyl-deoxynivalenol
CAS 88337-96-6
Molekylformel C17 H22 O7
Kvantitet 0.5 mg
Synonym (3α,7α)-15-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-3,7-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 15-Acetyldeoxynivalenol, 15-Acetylvomitoxin, 15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol, Deoxynivalenol 15-acetate
InChI formel InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4)C
IUPAC-namn [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3,10-dihydroxy-1,5-dimetyl-4-oxospiro[8-oxatricyklo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-12,2'-oxiran]-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 338.35
Formel vikt 338.1366
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.